Learn More
Cole-Parmer™ Double Open End Carbon-Impregnated Pleated Filter Cartridge, polypropylene
Specifications
Specifications
| Portata | 2 to 3 GPM |
| Materiale | Polypropylene |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Quantità | 1 Pack |
| Tipo | Filter Cartridge |
| Lunghezza (sistema metrico) | 254 mm |