Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Supporto per matracci in polipropilene
Codice prodotto. 10406162
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Fiasca a fondo sferico da 10 ml
Fiasca a fondo sferico da 25 ml
Fiasca a fondo sferico da 250 ml
Fiasca a fondo sferico da 500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 3
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
10406162 Fiasca a fondo sferico da 250 ml pezzi 3
11392184 Fiasca a fondo sferico da 500 ml pezzi 3
11352184 Fiasca a fondo sferico da 10 ml pezzi 3
11362184 Fiasca a fondo sferico da 25 ml pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10406162 Supplier Bel-Art™ SP Scienceware™ Supplier No. F389512010
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
View all promotions
Spedizione stimata: 12-10-2026
Add to basket
Add to basket
Questi esclusivi supporti sono perfetti per mantenere le fiasche a fondo sferico e conico in posizione verticale.
  • La parete interna è leggermente rastremata verso il fondo aperto; ciò consente di inserire fiasche di varie forme e dimensioni in un unico supporto
  • La base larga mantiene stabili le fiasche
  • Le scanalature laterali possono essere utilizzate come finestrelle di visualizzazione
  • Stampato in plastica di polipropilene; resistente e facile da pulire
  • Autoclavabile a 121°C (250°F)
Specifications
Autoclavabile
Colore Rosso
Capacità Fiasca a fondo sferico da 250 ml
Materiale Polipropilene
Quantità Confezione da 3
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 121 °C
Product Type Supporto, fiasca