Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Supporto per matracci in polipropilene
Codice prodotto. 11392184
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Fiasca a fondo sferico da 10 ml
Fiasca a fondo sferico da 25 ml
Fiasca a fondo sferico da 250 ml
Fiasca a fondo sferico da 500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 3
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
11392184 Fiasca a fondo sferico da 500 ml pezzi 3
10406162 Fiasca a fondo sferico da 250 ml pezzi 3
11352184 Fiasca a fondo sferico da 10 ml pezzi 3
11362184 Fiasca a fondo sferico da 25 ml pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11392184 Fornitore Bel-Art™ SP Scienceware™ N. del fornitore F389512012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.25€
    37.40€ / pezzi 3
    Risparmia 11.85€
    24% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Questi esclusivi supporti sono perfetti per mantenere le fiasche a fondo sferico e conico in posizione verticale.
  • La parete interna è leggermente rastremata verso il fondo aperto; ciò consente di inserire fiasche di varie forme e dimensioni in un unico supporto
  • La base larga mantiene stabili le fiasche
  • Le scanalature laterali possono essere utilizzate come finestrelle di visualizzazione
  • Stampato in plastica di polipropilene; resistente e facile da pulire
  • Autoclavabile a 121°C (250°F)
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore Rosso
Capacità Fiasca a fondo sferico da 500 ml
Materiale Polipropilene
Quantità Confezione da 3
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 121 °C
Product Type Supporto, fiasca