Learn More
Bohlender™ Distributori flessibili in polipropilene
Tappi con distributori con tubo elastico per aspirazione o inserimento di liquidi. I tappi a vite Bohlender™ BOLA™ con distributori flessibili sono dotati di raccordi per tubi flessibili curvi sul lato superiore e dritti sul lato inferiore.
Marca: Bohlender™ D 800-24
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02340kg
Descrizione
- Green PP screw cap for bottle thread GL 45
- Distributor body with hose connectors made of PP
- Restricted chemical resistance
- For working temperatures up to +110°C
Specifica
Polipropilene | |
Per tutti i flaconi con filettatura GL 45 | |
Per il trasferimento di gas o liquidi | |
Polipropilene | |
Verde | |
–20 to 110°C | |
Green |
Vite | |
Verde | |
2 hose connectors | |
1 ciascuno | |
Polipropilene | |
Distributori flessibili BOLA |