Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | White |
| Descrizione | 98mm dia. |
| Tipo | Microfuge Rack |
| Capacità | 20 1.5/2.0 mL Microtubes |
| Include | Detachable legs |
| Materiale | Polypropylene |
| Forma | Round |
| Altezza (sistema metrico) | 60 mm |