Learn More
Fisherbrand™ Corrugated Polypropylene Freezer Boxes
Codice prodotto. 15226996 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
15226996 Tubes pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15226996
Edge
Outlasts the cardboard box alternatives that are susceptible to softening and producing dust. Corrugated Polypropylene Freezer Boxes can freeze and thaw multiple times without a problem.
  • Made from polypropylene material
  • Easy self-assemble boxes shipped flat-packed
  • More durable than card boxes as they are not susceptible to moisture
  • Significantly reduces the chance of mold
  • Dividers included with the boxes
  • Store down to temperatures of -80°C
Specifica
Divisori a celle Yes
Chiusura inclusa Yes
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Natural
Capacità Tubes
Materiale Corrugated Polypropylene
Posizioni 81
Forma Square
Sovrapponibile
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1.5/2.0 mL Tubes
Quantità 10 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -80°C min.
Dimensioni (L x P x A) 133 x 133 x 51 mm
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 5.2 in.
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Diametro (sistema metrico) pozzetto 12 mm
Product Type Freezer Storage Box
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 51 mm
Matrice 9 x 9
Larghezza (sistema metrico) 133 mm