Learn More
Brand™ Polypropylene Funnel Holders
Codice prodotto. 10099700 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
2
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
10099700 2 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10099700 Fornitore Brand™ N. del fornitore 148502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    67.27€ / pezzi 5
    Risparmia 43.73€
    39% Sconto
In stock
To support 2 funnels with top outer diameter of 50 to 120mm.
  • Easily mounted on support rods with an outer diameter of 8 to 14mm
  • Includes locking nut
  • Provided in packs of 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polypropylene
Posizioni 2
Da utilizzare con (apparecchiatura) 2 funnels
N. per confezione 5/Pk.
Include Locking Nut