Learn More
Kartell™ Supporto per imbuto in polipropilene
Codice prodotto. 10080961
Click to view available options
Forma:
Circular
Horseshoe
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10080961
Marca: Kartell™ 0097000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Manufactured from polypropylene for durability and strength. Kartell™ Polypropylene Funnel Holders support a variety of funnel types and sizes.
  •  Supplied with two olives for tight fit on supporting rods
  • Available in horseshoe style for larger separating funnels and circular style for small funnels
  • Circular holder can be used with powder funnels with stem diameter not exceeding 35mm
  • Horseshoe holder
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Asta di supporto
Materiale Polipropilene
Include 2 olives for use with rods from 8 to 14 mm
N. di posizioni One
Quantità 1 ciascuno
Forma Horseshoe
Tipo Funnel Holder