Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Bulbo per campionamento gas in polipropilene con estremità rubinetto a 3 vie
Product Code. 12902560
Change view
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Unit Size:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacità (sistema metrico) Unit Size
12902560 250 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 12902560 Supplier Bel-Art™ SP Scienceware™ Supplier No. F199570000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00€
    168.27€ / pezzi 1
    Risparmia 6.73€
    3% Sconto
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
I bulbi per il campionamento di gas in polipropilene sono dotati di rubinetti d'arresto in polipropilene con tappi a rotazione libera in PTFE Teflon™
  • Le estremità sono compatibili con tubi con diametro interno compreso tra 6.4 e 9.5 mm (¼ e ⅜ poll.).
  • Il corpo del tubo ha un diametro esterno di 5.1 cm (2 poll.) e una lunghezza di 22.2 cm (8¾ poll.).
  • I rubinetti sono lunghi 6.4 cm (2½ poll.).
  • La pressione massima consigliata è di 15 psi.
  • Il rubinetto d'arresto è dotato di un rubinetto d'arresto con foro dritto da 4 mm su un’estremità e un rubinetto d'arresto da 4 mm a 3 vie sull’altra estremità
  • Il rubinetto d'arresto a 3 vie consente l’uscita del gas in due punti
  • Lunghezza totale 32 cm (12½ poll.)
Specifications
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Polipropilene
Tipo Bulbo per il campionamento di gas
Include Due rubinetti d’arresto
Lunghezza (sistema metrico) 32 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Diametro interno 6.4-9.5 mm Tubo
Quantità 1