Learn More
Brady™ Polypropylene Gate Valve Lockout
Codice prodotto. 10152604
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Red
Yellow
Larghezza (sistema metrico):
120.1 mm
184.8 mm
224.1 mm
318.3 mm
405.1 mm
Altezza (sistema metrico):
80 mm
141.7 mm
181 mm
276.2 mm
363.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) unitSize
10152604 Blue 184.8 mm 141.7 mm Pezzo
10355484 Blue 120.1 mm 80 mm Pezzo
10483184 Blue 224.1 mm 181 mm Pezzo
10653955 Blue 318.3 mm 276.2 mm Pezzo
10040234 Blue 405.1 mm 363.5 mm Pezzo
10386574 Green 184.8 mm 141.7 mm Pezzo
10081104 Green 120.1 mm 80 mm Pezzo
10345714 Green 224.1 mm 181 mm Pezzo
10243784 Green 318.3 mm 276.2 mm Pezzo
10491064 Red 405.1 mm 363.5 mm Pezzo
10142604 Red 184.8 mm 141.7 mm Pezzo
10335714 Yellow 120.1 mm 80 mm Pezzo
10672235 Green 405.1 mm 363.5 mm Pezzo
10462034 Yellow 184.8 mm 141.7 mm Pezzo
10081344 Yellow 224.1 mm 181 mm Pezzo
10654145 Yellow 318.3 mm 276.2 mm Pezzo
10491254 Yellow 405.1 mm 363.5 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Codice prodotto. 10152604 Fornitore Brady™ N. del fornitore 065586
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I sistemi di chiusura per valvole a saracinesca hanno un esclusivo centro preforato per valvole con vite esterna o ad 'asta saliente'. I sistemi di chiusura possono utilizzare lucchetti con archi fino a 9,53 mm di diametro.
  • Our gate valve lockouts have an unique knockout centre accommodates OS and Y or ''rising stem'' valves.
  • Lockouts accept locks with shackles up to 9.53 mm diameter.
  • Danger labels in English, Spanish and French are included.
Specifica
Product Type Gate Valve Lockout
Alternate Part Number GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 2.5-5 BLUE
Colore Blue
Materiale Polypropylene
Certificazione/Conformità OSHA 1910.147
Descrizione Brady Gate Valve Lockouts
Diametro (sistema imperiale) 5.2 in.
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.38 in.
Diametro (sistema metrico) 132.08 mm
Diametro (sistema metrico) maniglione 9.7 mm
Dimensioni (P x L x A) 50.80 x 184.80 x 141.70 mm
Dimensioni (L x P) 184.80 x 141.70 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 5.58 in.
Altezza (sistema metrico) 141.7 mm
Include Danger labels in English, Spanish, and French
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 7.28 in.
Larghezza (sistema metrico) 184.8 mm