Learn More
Polypropylene Glycol 2000 Grade Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10764761 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 10764761
Marca: Fisher Chemical P/3694/15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Colore Colorless
CAS 25322-69-4
Forma fisica Viscous liquid Liquid
Formula molecolare (C3H6O)n
Numero MDL MFCD00084446
Sinonimo polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
Quantità 1 L
InChI Key DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
SMILES [H]OC(C)CO
IUPAC Name 2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 134.18
PubChem CID 32881