Learn More
Polypropylene Glycol (P 400), TRC
Codice prodotto. 30405910
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30405910 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30405910 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH544090100ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Polypropylene Glycol (P 400)
CAS 25322-69-4
Formula molecolare (C3H6O)nH2O
Quantità 100 mL
Sinonimo 2-(2-Hydroxypropoxy)propan-1-ol
InChI Formula InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CC(O)COC(C)CO
Molecular Weight (g/mol) 76.1