Learn More
Polypropylene Glycol (P 400), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Polypropylene Glycol (P 400) |
| CAS | 25322-69-4 |
| Formula molecolare | (C3H6O)nH2O |
| Quantità | 50 mL |
| Sinonimo | 2-(2-Hydroxypropoxy)propan-1-ol |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CC(O)COC(C)CO |
| Molecular Weight (g/mol) | 76.1 |