Learn More
Eppendorf™ Microprovette graduate in polipropilene
Codice prodotto. 10160431 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Ambra
Assortiti
Blu
Clear
Giallo
Incolore
Rosso
Trasparente
Verde
Capacità (sistema metrico):
0.5 ml
1.5 ml
1.5 ml
2 ml
2 ml
Purity or Quality Grade:
Biopur
Biopur™
Eppendorf Quality
PCR Clean
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 50
pezzi 500
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Capacità (sistema metrico) Purity or Quality Grade Dimensione della confezione
10160431 Ambra 1.5 ml Eppendorf Quality pezzi 1000
10458312 Ambra 0.5 ml PCR Clean pezzi 500
10252851 Ambra 2 ml PCR Clean pezzi 1000
10548841 Assortiti 1.5 ml Eppendorf Quality pezzi 1000
10702132 Assortiti 2 ml Eppendorf Quality pezzi 1000
10622731 Assortiti 0.5 ml Eppendorf Quality pezzi 500
10767411 Blu 1.5 ml Eppendorf Quality pezzi 1000
10393431 Clear 0.5 ml Biopur pezzi 50
10518721 Clear 1.5 ml Biopur™ pezzi 100
10241931 Trasparente 2 ml Biopur pezzi 100
10292611 Incolore 0.5 ml Eppendorf Quality pezzi 500
10038760 Incolore 2 ml Eppendorf Quality pezzi 1000
10509691 Incolore 1.5 ml Eppendorf Quality pezzi 1000
10170381 Verde 1.5 ml Eppendorf Quality pezzi 1000
10282851 Rosso 1.5 ml Eppendorf Quality pezzi 1000
10708571 Giallo 1.5 ml - pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 10160431 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030120191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.45€
    80.20€ / pezzi 1000
    Risparmia 9.25€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Utilizzare queste provette per la manipolazione sicura di campioni preziosi e tossici e di sostanze radioattive. Le microprovette graduate Eppendorf™ in polipropilene sono caratterizzate da un coperchio con cerniera con un piccolo gancio che si aggancia intorno al bordo della provetta.
Use these tubes for safe handling of valuable and toxic samples as well as radioactive substances. EppendorfTM Polypropylene Graduated Microtubes feature a hinged lid with a small hook that clips around the rim of the tube.
  • Biohazardous substances can be removed, free of aerosols, through a thin membrane in the center of the lid with a cannula
  • Lid easily opens with one hand
  • These tubes for 0.5mL, 1.5mL and 2mL have a graduation scale and writing surfaces
  • The 0.5mL tube is optimized for use in PCR* experiments
  • Assorted color packs are a mixture of yellow, red, blue, green and colorless
  • Autoclavable micropestle for re-suspending pellets
  • Can be centrifuged at up to 23,500xgr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Sì
Capacità (sistema metrico) 1.5 ml
Colore Ambra
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con (apparecchiatura) PCR, centrifugazione
N. per confezione Confezione da 1000
Purity or Quality Grade Eppendorf Quality
Graduated Sì
Tipo di chiusura Coperchio ermetico
RCF max 30000 xG