Learn More
Kartell™ Bottiglie graduate in polipropilene con collo largo
Codice prodotto. 10643092
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione chiusura:
GL 32
GL 45
GL 63
Diametro (sistema metrico) interno collo:
24 mm
38 mm
55 mm
Graduazioni:
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 17
pezzi 25
Codice prodotto. 10643092
Marca: Kartell™ 0162900
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from polypropylene for excellent chemical and thermal stability. Kartell™ Polypropylene Graduated Wide Mouth Bottles has a wide mouth for easy filling and emptying of liquid or powder samples.
  • Autoclavable
  • Sturdy, rupture-proof bottle
  • Long neck thread ensures leakproof closure
  • Conforms to DIN 13316 and 168
  • Suitable for foodstuff 
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Capacità (sistema imperiale) 33,81 once
Diametro (sistema metrico) interno collo 55 mm
Materiale Polipropilene
N. per confezione 1 ciascuno
Graduazioni
Certificazione/Conformità DIN 13316 e 168
Closure Included
Graduated Yes
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 206 mm
Product Type Bottiglia graduata
Altezza (sistema imperiale) 8.11 in.
Dimensione chiusura GL 63