Learn More
Karl Hecht™ Polypropylene (Griffin) Beaker
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Polypropylene construction.
- Low form design.
- High transparency, antistatic material.
- Rim and spout.
- Printed blue scale.
- Use at temperatures up to 135°C.
- Autoclavable (121°C).
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 31mm |
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Altezza (sistema metrico) | 47mm |
| Incrementi | 1mL |
| Temperatura (sistema metrico) operativa max | 135°C |
| Larghezza (sistema metrico) | 31mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Graduated | Sì |
| Certificazione/Conformità | ISO 7056 |
| Vedi altri risultati |