Learn More
VITLAB™ Bottiglie per liquido di lavaggio VITsafe™ con imboccatura ampia, in LDPE trasparente
Codice prodotto. 11997097
Cambia vista
Click to view available options
Chemical Label:
Acetone
Acetonitrile
Distilled Water
Ethanol
Ethyl Acetate
Isopropanolo
Methanol
Methyl Ethyl Ketone
Methylene chloride
N,N-dimetilformamide
Toluene
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Chemical Label Dimensione della confezione
11997097 Methyl Ethyl Ketone pezzi 6
15742056 Distilled Water pezzi 12
15752056 Methanol pezzi 12
15762056 Isopropanolo pezzi 12
15772056 Ethyl Acetate pezzi 12
15782056 Ethanol pezzi 12
15792056 Methylene chloride pezzi 6
15702066 N,N-dimetilformamide pezzi 6
15742066 Acetonitrile pezzi 6
15732076 Acetone pezzi 12
15732066 Toluene pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 11997097 Fornitore VITLAB™ N. del fornitore 1452989
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.85€
    56.31€ / pezzi 6
    Risparmia 9.54€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Con simboli di sicurezza duraturi e altre importanti informazioni stampati per la massima sicurezza in laboratorio. Le spruzzette con imboccatura larga Vitlab™ VITsafe™ sono caratterizzate da un tappo con sfiato con codifica a colori che permette la facile identificazione visiva del liquido.
  • Manufactured from PE-LD (or PP for Acetone and MEK), spray tube from PP
  • Complies in accordance to Directive (EC) No. 1272/2008 (GHS)
  • Imprinted with:
    • Material name in German, English, French and Spanish
    • Chemical formula, CAS No, hazard pictogram, signal word
    • Risk Phrases (H phrases), safety phrases (P phrases), as well as NFPA Code
  • Precise spray jet and optimised medium backflow through the continuous and finely drawn tip of the spray tube
  • The VENT-CAP design oprevents almost all static overpressure minimizing leakage or dripping
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Da utilizzare con (applicazione) Protezione e conservazione
Include Cannula irroratrice e stampa
Materiale Polipropilene
Colore chiusura Rosso
Closure Included Sì
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 166 mm
Chemical Label Methyl Ethyl Ketone
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 76 mm
Tipo di chiusura Sfiato
Certificazione/Conformità Directive (EC) No. 1272/2008 (GHS)