Learn More
VITLAB™ Polypropylene Griffin Beakers
Codice prodotto. 15712096
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
400 mL
500 mL
600 ml
1000 mL
2000 mL
3000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
pezzi 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15712096 400 mL pezzi 6
10432131 250 mL Pezzo
15752096 500 mL pezzi 6
11742749 600 ml pezzi 6
10128401 1000 mL pezzi 6
10723723 2000 mL pezzi 6
10067721 3000 ml pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15712096 Fornitore VITLAB™ N. del fornitore 611081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.95€
    18.81€ / pezzi 6
    Risparmia 3.14€
    14% Sconto
In stock
Manufactured with highly transparent polypropylene for optimum visibility. Vitlab™ Polypropylene Griffin Beakers are embossed with easily readable raised blue scale for accurate measurement.
  • Highly transparent
  • To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
  • Conditionally autoclavable at 121°C, for design with raised graduations
  • Suitable for foodstuff
  • Manufactured in accordance with ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 87 mm
Capacità (sistema metrico) 400 mL
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 111.5 mm
Incrementi 50 mL
Quantità 6/Pk.
Temperatura (sistema metrico) operativa max 125°C
Tipo Becher
Autoclavabile Sì
Graduated Sì
Certificazione/Conformità ISO 7056
Scale Molded and Printed Graduated Scale
Stile Griffin