Learn More
Kartell™ Rubinetti d'arresto in polipropilene/HDPE
Codice prodotto. 10564471
Cambia vista
Click to view available options
Foro spina:
4.9 mm
7 mm
10.9 mm
12.7 mm
Dimensione chiusura:
Nominal O.D.: 10 mm
Nominal O.D.: 13 mm
Nominal O.D.: 15 mm
Nominal O.D.: 8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Foro spina Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10564471 7 mm Nominal O.D.: 10 mm pezzi 10
10091051 12.7 mm Nominal O.D.: 15 mm pezzi 10
12388249 4.9 mm Nominal O.D.: 8 mm Pezzo
10603282 10.9 mm Nominal O.D.: 13 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10564471 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0037100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.00€
    10.42€ / pezzi 10
    Risparmia 0.58€
    5% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for liquids and gases under low pressure or low vacuum.
  • HDPE body interfaces with polypropylene tap
  • Operating pressure 0.5 bar
Specifica
Foro spina 7 mm
Materiale Polipropilene e HDPE, HDPE
Dimensione chiusura Nominal O.D.: 10 mm