Learn More
Brady™ Blocca efficacemente tutte le connessioni industriali più grandi
Codice prodotto. 10493184
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale unitSize
10493184 Polypropylene Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10493184 Fornitore Brady™ N. del fornitore 065695
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Polypropylene Hubbell Barrier of Industrial Plug Connections effectively secures all larger of your industrial plug connections.
  • Effectively secures all larger of your industrial plug connections.
Specifica
Product Type Hubbell Plugout Lockout Device
Alternate Part Number HUBBELL PLUGOUT - SMALL PLUGOUT
Colore Yellow
Materiale Polypropylene
Certificazione/Conformità OSHA 1910.147
Descrizione Hubbell Plugout for Industrial Plug Connections - Small
Diametro (sistema imperiale) 3.11 in.
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.28 in.
Diametro (sistema metrico) 79 mm
Diametro (sistema metrico) maniglione 7 mm
Dimensioni (L x P) 106.00 x 80 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 7.31 in.
Altezza (sistema metrico) 185.7 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 7.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 185 mm
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 4.17 in.
Larghezza (sistema metrico) 106 mm