Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Door opens by pushing on the left-hand side
Sfoglia Tutto Brady ProdottiDescrizione
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC E022-250x250-PP-CRD/1 |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 1 Ea. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
| Altezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Spessore | 1.501 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 120°C |
| Forma | Square |
| Vedi altri risultati |