Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Fire extinguisher
Codice prodotto. 15694357 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
250 mm
400 mm
Altezza (sistema metrico):
250 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15694357 400 mm 400 mm Pezzo
15674357 250 mm 250 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15694357 Fornitore Brady™ N. del fornitore 816892
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.70€
    17.79€ / pezzi 1
    Risparmia 1.91€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 04-12-2026
Sign compliant to ISO 7010.
  • Polypropylene
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC F001-400x400-PP-CRD/1
Materiale Polypropylene
Quantità 1 Ea.
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema metrico) 400 mm
Spessore 1.501 mm
Larghezza (sistema metrico) 400 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 120°C
Forma Square
Lingue Global
Colore White on Red