Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Fire ladder
Codice prodotto. 15654387 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Altezza (sistema metrico):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15654387 400 mm 400 mm Pezzo
15614387 100 mm 100 mm Pezzo
15624387 148 mm 148 mm Pezzo
15634387 250 mm 250 mm Pezzo
15644387 315 mm 315 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15654387 Fornitore Brady™ N. del fornitore 817210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.70€
    17.79€ / pezzi 1
    Risparmia 1.91€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Sign compliant to ISO 7010.
  • Polypropylene
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC F003-400x400-PP-CRD/1
Materiale Polypropylene
Quantità 1 Ea.
Tipo di montaggio Self-adhesive
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema imperiale) 15.75 in.
Altezza (sistema metrico) 400 mm
Temperatura max (sistema imperiale) 248°F
Min. Temperature (English) -40°F
Spessore 1.501 mm
Larghezza (sistema imperiale) 15.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 400 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 120°C
Forma Square
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +248°F
Lingue Global
Product Type Fire Safety Sign
Colore White on Red