Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - No thoroughfare
Codice prodotto. 15694587 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
100 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
15694587 100 mm Pezzo
15614597 315 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15694587 Fornitore Brady™ N. del fornitore 822298
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.30€
    6.54€ / pezzi 1
    Risparmia 0.76€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Sign compliant to ISO 7010.
  • Polypropylene
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC P004-Dia 100-PP-CRD/1
Materiale Polypropylene
Quantità 1 Ea.
Diametro (sistema metrico) 100 mm
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Spessore 1.501 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 120°C
Forma Round
Lingue Global
Colore Black on White