Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Safety shower
Codice prodotto. 15624347
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
148 mm
300 mm
400 mm
Altezza (sistema metrico):
100 mm
148 mm
300 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) unitSize
15624347 100 mm 100 mm Pezzo
15634347 148 mm 148 mm Pezzo
15654347 300 mm 300 mm Pezzo
15664347 400 mm 400 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15624347 Fornitore Brady™ N. del fornitore 815716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.90€
    5.27€ / pezzi 1
    Risparmia 0.63€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sign compliant to ISO 7010.
  • Polypropylene
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC E012-100x100-PP-CRD/1
Materiale Polypropylene
Quantità 1 Ea.
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Spessore 1.501 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 120°C
Forma Square
Lingue Global
Colore White on Green