Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Warning: counter rotating rollers
Descrizione
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC W025-Tri 100-PP-CRD/1 |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 1 Ea. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
| Altezza (sistema metrico) | 87 mm |
| Spessore | 1.501 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 120°C |
| Forma | Triangular |
| Vedi altri risultati |