Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Warning; Radioactive material or ionizing radiation
Codice prodotto. 15604687 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Altezza (sistema metrico):
87 mm
173 mm
273 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15604687 100 mm 87 mm Pezzo
15614687 200 mm 173 mm Pezzo
15624687 315 mm 273 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15604687 Fornitore Brady™ N. del fornitore 826767
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.50€
    4.91€ / pezzi 1
    Risparmia 0.59€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 26-10-2026
Sign compliant to ISO 7010.
  • Polypropylene
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC W003-Tri 100-PP-CRD/1
Materiale Polypropylene
Quantità 1 Ea.
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema metrico) 87 mm
Spessore 1.501 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 120°C
Forma Triangular
Lingue Global
Colore Black on Yellow