Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Warning; Radioactive material or ionizing radiation
Sfoglia Tutto Brady ProdottiDescrizione
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC W003-Tri 315-PP-CRD/1 |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 1 Ea. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
| Altezza (sistema metrico) | 273 mm |
| Spessore | 1.501 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 315 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 120°C |
| Forma | Triangular |
| Show More |