Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Wear eye protection
Codice prodotto. 15654457 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
315 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
15654457 400 mm Pezzo
15644457 315 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15654457 Fornitore Brady™ N. del fornitore 818427
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.45€
    34.71€ / pezzi 1
    Risparmia 3.74€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 04-12-2026
Sign compliant to ISO 7010.
  • Polypropylene
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC M004-Dia 400-PP-CRD/1
Materiale Polypropylene
Quantità 1 Ea.
Diametro (sistema metrico) 400 mm
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Spessore 1.501 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 120°C
Forma Round
Lingue Global
Colore White on Blue