Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Wear protective clothing
Codice prodotto. 15654497 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
100 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
15654497 200 mm Pezzo
15644497 100 mm Pezzo
15664497 315 mm Pezzo
15674497 400 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15654497 Fornitore Brady™ N. del fornitore 819319
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.60€
    12.26€ / pezzi 1
    Risparmia 1.34€
    9% Sconto
In stock
Sign compliant to ISO 7010.
  • Polypropylene
  • For indoor and outdoor use
Specifications
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC M010-Dia 200-PP-CRD/1
Materiale Polypropylene
Quantità 1 Ea.
Diametro (sistema metrico) 200 mm
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Spessore 1.501 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 120°C
Forma Round
Lingue Global
Colore White on Blue