Learn More
Brady™ Polypropylene Label Tape for BradyJet J4000
Codice prodotto. 17479222 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
57.1 mm
101.6 mm
152.4 mm
203.2 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17479222 203.2 mm Pezzo
17449222 57.1 mm Pezzo
17459222 101.6 mm Pezzo
17469222 152.4 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17479222 Fornitore Brady™ N. del fornitore 152786
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    720.00€
    653.20€ / pezzi 1
    Risparmia 66.80€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 08-01-2027
This B-7425J polypropylene material is ideal for GHS and other full-color identification applications where resistance to harsh chemicals is required.
  • Matte white polypropylene with acrylic adhesive is Inkjet printable
  • Low-cost, full-color GHS labeling option withstands chemical exposure
  • Service temperature of -80°C to 70°C
  • An ink cartridge is required to print this material
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Continuous
Materiale Polypropylene (Inkjet-receptive)
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Hazard Communication Identification, Equipment Labeling, Laboratory Labeling, General Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BradyJet J4000 Color Label Printer
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -80°C
N. per confezione 1 Tape/Bag
Quantità 1 Tape
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -112°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -80°C to +70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.005 in.
Spessore (sistema metrico) 0.13 mm
Dimensioni (L x P) 30.48 m x 203.2 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 100 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 m
Larghezza (sistema imperiale) 8 in.
Larghezza (sistema metrico) 203.2 mm
Alternate Part Number J40C-8000-7425J