Learn More
Fisherbrand™ Top-Line Pipette Tips
Eliminate sample contamination and prevent sample loss. Fisherbrand™ Top-Line Pipette Tips provide precision pipetting with conical tip and secure fit.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.72000kg
Codice prodotto. 10426362
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Optimized cone geometry for a secure fit
  • Graduation marks on tip at standard volumes
  • Conical tip opening prevents drop formation at the end of the tip
  • Tips made of autoclavable, non-wettable, virgin polypropylene
  • Sterile packs available (beta irradiation)
Order Info
dimColor
Specifica
Specifica
100 to 1000 μL
Blue
86mm
Autoclave
Extended Length
Yes
Virgin Polypropylene
Sterile
Autoclavable
ISO Standard 8655, competent authority code DE/CA90, EN 552/ISO 11137 and DIN EN 556, EU Directive 2002/95/EC, ISO Standard 14000 and ISO Standard 14001, ISO Standard 10993, DIN Standard 12600
Bulk
Universal Fit
Top-Line
Standard volumes