Learn More
Kartell™ Polypropylene Low Form Beakers with Blue Printed Graduations
Codice prodotto. 15855567
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 ml
3000 ml
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 16
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 4
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15855567 1000 mL pezzi 4
12635696 25 mL pezzi 20
10408272 50 ml Pezzo
12685686 100 ml pezzi 12
12625696 250 mL pezzi 16
10375961 500 ml Pezzo
10061091 2000 ml Pezzo
15865587 3000 ml pezzi 2
15875587 5000 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15855567 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0182600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.00€
    27.00€ / pezzi 4
    Risparmia 1.00€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Realizzati in polipropilene altamente traslucido per garantire durata, trasparenza e ottima resistenza chimica. I cilindri alti graduati in polipropilene autoclavabili Kartell™ forniscono una soluzione economica e sicura per l'agitazione, la miscelazione e l'erogazione di liquidi in laboratorio.
Manufactured from highly translucent polypropylene for durability, clarity and good chemical resistance. Autoclavable Kartell™ Polypropylene Low Form Beakers with Printed Blue Graduations provide an economical and safe solution for stirring, mixing and dispensing liquids in the laboratory.
  • Permanent printed blue graduations provide clarity and reproducibility
  • Autoclavable at 121°C for 10 minutes
  • Withstands 100°C of continuous work
  • Class B, Low form
  • Complies with ISO 7056-1981(E) and BS 5404 Part 1
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 109 mm
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for Foodstuff
Altezza (sistema metrico) 147 mm
Incrementi 20 mL
Temperatura (sistema metrico) operativa max 100°C for continuous work
Autoclavabile Sì
Graduated Sì
Certificazione/Conformità ISO 7056-1981(E), BS 5404 Part 1