Learn More
Kartell™ Cilindro di misurazione basso in polipropilene
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10284751
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
1000 ml
2000 mL
Graduazioni:
2 ml
1 ml
10 ml
5 ml
50 ml
200 ml
400 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni unitSize
10284751 2000 mL 400 mL pezzi 2
10401365 25 ml 1 ml Pezzo
10499824 100 ml 5 ml Pezzo
11378523 250 ml 50 ml Pezzo
10766995 10 ml 2 ml Pezzo
11358523 50 ml 10 ml Pezzo
10247134 1000 ml 200 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10284751 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0082300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from polypropylene for durability and excellent chemical resistance. Autoclavable Kartell™ Polypropylene Low Form Measuring Cylinders provide an economical and safe solution for measuring and mixing liquids in the laboratory.
  • Permanent molded graduations provide clarity and reproducibility
  • Polypropylene constructions withstands temperatures up to 120°C 
  • Low form, circular base for stability
  • Autoclavable
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Materiale Polypropylene
Tolleranza ±50 mL
Bilancia Moulded permanent graduations
Diametro (sistema metrico) 92 mm
Quantità 1 Ea.
Graduazioni 400 mL
Autoclavabile Autoclavable
Suddivisione 20mL
Forma Cylindrical
Base Type Circolare
Altezza (sistema imperiale) 14.56 in.
Altezza (sistema metrico) 370 mm
Product Type Graduated Measuring Cylinder
Temperatura max (sistema metrico) 120°C