Learn More
Kartell™ Cilindro di misurazione basso in polipropilene
Codice prodotto. 10499824
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
1000 ml
2000 mL
Graduazioni:
2 ml
1 ml
10 ml
5 ml
50 ml
200 ml
400 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
10499824 100 ml 5 ml Pezzo
10284751 2000 mL 400 mL pezzi 2
10401365 25 ml 1 ml Pezzo
11378523 250 ml 50 ml Pezzo
10766995 10 ml 2 ml Pezzo
11358523 50 ml 10 ml Pezzo
10247134 1000 ml 200 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10499824 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0081700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.00€
    4.25€ / pezzi 1
    Risparmia 0.75€
    15% Sconto
In stock
Manufactured from polypropylene for durability and excellent chemical resistance. Autoclavable Kartell™ Polypropylene Low Form Measuring Cylinders provide an economical and safe solution for measuring and mixing liquids in the laboratory.
  • Permanent molded graduations provide clarity and reproducibility
  • Polypropylene constructions withstands temperatures up to 120°C 
  • Low form, circular base for stability
  • Autoclavable
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Tolleranza ±5 mL
Bilancia Scale graduate incise permanenti
Diametro (sistema metrico) 34 mm
Quantità 1 ciascuno
Graduazioni 5 ml
Autoclavabile Sì
Suddivisione 5mL
Forma Cylindrical
Da utilizzare con (applicazione) Foodstuff
Base Type Circolare
Altezza (sistema metrico) 178 mm
Product Type Cilindro dosatore
Temperatura max (sistema metrico) 120°C