Learn More
Kartell™ Cilindro di misurazione basso in polipropilene
Codice prodotto. 11358523
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
1000 ml
2000 mL
Graduazioni:
2 ml
1 ml
10 ml
5 ml
50 ml
200 ml
400 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
11358523 50 ml 10 ml Pezzo
10284751 2000 mL 400 mL pezzi 2
10401365 25 ml 1 ml Pezzo
10499824 100 ml 5 ml Pezzo
11378523 250 ml 50 ml Pezzo
10766995 10 ml 2 ml Pezzo
10247134 1000 ml 200 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11358523 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0081600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.00€
    3.57€ / pezzi 1
    Risparmia 0.43€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Manufactured from polypropylene for durability and excellent chemical resistance. Autoclavable Kartell™ Polypropylene Low Form Measuring Cylinders provide an economical and safe solution for measuring and mixing liquids in the laboratory.
  • Permanent molded graduations provide clarity and reproducibility
  • Polypropylene constructions withstands temperatures up to 120°C 
  • Low form, circular base for stability
  • Autoclavable
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Tolleranza ±2.5 mL
Bilancia Scale graduate incise permanenti
Diametro (sistema metrico) 29 mm
Quantità 1 ciascuno
Graduazioni 10 ml
Autoclavabile
Suddivisione 2.5 ml
Forma Cylindrical
Da utilizzare con (applicazione) Foodstuff
Base Type Circolare
Altezza (sistema metrico) 143 mm
Product Type Cilindro dosatore
Temperatura max (sistema metrico) 120°C