Learn More
Masterflex™ Raccordo Luer maschio in polipropilene con anello di sicurezza
Codice prodotto. 14889980 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con:
Adatto per tubo flessibile flangiato da 1/16 in.
Adatto per tubo flessibile flangiato da 3/32 in.
Fits 3/16 in. hose barb
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con Dimensione della confezione
14889980 Adatto per tubo flessibile flangiato da 1/16 in. pezzi 25
15296618 Fits 3/16 in. hose barb Pezzo
13546720 Adatto per tubo flessibile flangiato da 3/32 in. pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 14889980 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 4551800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.65€
    19.48€ / pezzi 25
    Risparmia 4.17€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Complete your luer fittings systems with these premium connectors. Cole-Parmer™ Polypropylene Male Luer Fitting with Lock Rings are manufactured in compliance with ISO 594-1 standards, free from contaminants and fully traceable. Ideal for a variety of critical applications, such as syringes or small tubing.
  • Manufactured of animal-free natural polypropylene
  • All parts meet tight dimensional tolerances for increased reliability and process purity
  • Choose from a range of sizes, with a variety of connection options
  • Good chemical resistance. Max temperature 87°C  (190°F)
  • Sterilize by ethylene oxide or gamma irradiation (not recommended for autoclaving)
  • All female ports may be used with either slip or luer lock connections
  • Plugs and caps are also available
Specifica
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con Adatto per tubo flessibile flangiato da 1/16 in.
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per numerose applicazioni, comprese siringhe o tubi di piccole dimensioni
Quantità confezione 25 Pack
Max. Operating Temperature (English) 190°F
Max. Operating Temperature (Metric) 87°C
Product Type Raccordo Luer maschio con anello di sicurezza