Learn More
Masterflex™ Polypropylene Male Pipe Adapter Barbed Fittings
Codice prodotto. 15277536 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni filo:
1/4 in. MNPT
1/8 in. MNPT
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni filo Dimensione della confezione
15277536 1/8 in. MNPT pezzi 10
15202608 1/4 in. MNPT pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15277536 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 4062122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.05€
    21.99€ / pezzi 10
    Risparmia 2.06€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 05-02-2027
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con 1/8 x 5/32 in. Tubing I.D.
Quantità confezione 10 Pack
Dimensioni filo 1/8 in. MNPT
Product Type Male Pipe Adapter