Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene Manifolds
Codice prodotto. 11785238 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
79.7 mm
106.1 mm
155.9 mm
186.4 mm
238.3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11785238 106.1 mm Pezzo
11775238 79.7 mm Pezzo
11755258 186.4 mm Pezzo
11725258 155.9 mm Pezzo
11765258 238.3 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11785238 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 3152209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.35€
    51.91€ / pezzi 1
    Risparmia 12.44€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 24-11-2026
Specifica
Tipo Manifold
Ingresso 3/8 in.
Materiale Polypropylene
N. di porte 4
Dimensioni porta (sistema metrico) 5.08 mm
Lunghezza (sistema metrico) 106.1 mm
Larghezza (sistema metrico) 28.9 mm
Altezza (sistema metrico) 28.95 mm