Learn More
Fisherbrand™ Rack per microprovette in polipropilene
Codice prodotto. 11720344 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Arancione
Blu
Colori assortiti
Giallo
Naturale
Rosa
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
11720344 Naturale pezzi 5
11728084 Colori assortiti pezzi 5
11968074 Blu pezzi 5
11978074 Verde pezzi 5
11908084 Arancione pezzi 5
11988074 Rosa pezzi 5
11918084 Rosso pezzi 5
11998074 Giallo pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11720344
Edge
Per conservare microprovette da 1.5 a 2.0 ml in rack codificati a colori. I rack per microprovette in polipropilene Fisherbrand™ possono contenere fino a 80 fiale con chiusura a vite per l’uso sul banco, il trasporto e la conservazione di campioni. I rack codificati a colori sono dotati di coordinate stampate e manici per facilitarne la gestione. Autoclavabili e congelabili.
Popular fraction-collector-plate style rack
  • Holds 80 screw-cap microtubes or cryogenic vials in 1 mm diameter wells
  • Stores 1.5 to 2.0 mL tubes in compact arrangement (5 x 16 array)
  • Color coded to easily identify specific laboratory procedures or individual technicians
  • Molded-in coordinates for easy sample organization and location
  • Constructed of sturdy polypropylene with molded handles for easy handling
  • Autoclavable and suitable for freezing
Specifica
Chiusura inclusa No
Autoclavabile Sì
Colore Naturale
Capacità Microprovette da 1.5 ml a 2 ml con disposizione 5 x 16
Materiale Polipropilene
Posizioni 80
Forma Rettangolare
Sovrapponibile
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la conservazione in congelatore
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provetta per microcentrifuga
N. per confezione Confezione da 5
Quantità Confezione da 5
Lunghezza (sistema metrico) 225 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.9 in.
Larghezza (sistema imperiale) 2.6 in.
Altezza (sistema imperiale) 1.1 in.
Diametro (sistema metrico) pozzetto 11 mm
Product Type Rack per microprovette
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 28 mm
Matrice 5 x 16
Larghezza (sistema metrico) 67 mm