Description
Popular fraction-collector-plate style rack
- Holds 80 screw-cap microtubes or cryogenic vials in 1 mm diameter wells
- Stores 1.5 to 2.0 mL tubes in compact arrangement (5 x 16 array)
- Color coded to easily identify specific laboratory procedures or individual technicians
- Molded-in coordinates for easy sample organization and location
- Constructed of sturdy polypropylene with molded handles for easy handling
- Autoclavable and suitable for freezing
Specifications
Specifications
| Chiusura inclusa | No |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Verde |
| Capacità | Microprovette da 1.5 ml a 2 ml con disposizione 5 x 16 |
| Materiale | Polipropilene |
| Posizioni | 80 |
| Forma | Rettangolare |
| Sovrapponibile | Sì |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la conservazione in congelatore |
| Show More |