Learn More
Bel Art™ Reversible 96-Well Microcentrifuge Tube Racks, Assorted Colors
Codice prodotto. 15161403 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Assorted
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15161403 Assorted pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15161403 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore 0673609
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.35€
    43.45€ / pezzi 5
    Risparmia 11.90€
    21% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
These Reversible 96-Well Microcentrifuge Tube Racks in Assorted Colors can withstand temperatures down to -80°C (-112°F).
  • Autoclavable.
  • 3 month warranty.
  • One side of this polypropylene (PP) racks is designed to hold 0.5 mL microcentrifuge tubes.
  • The other side holds 1.5 to 2.0 mL tubes.
  • Withstand temperatures down to -80°C (-112°F).
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Assorted
Capacità Microtubes (96)
Materiale Polypropylene
Quantità 5 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -112°F
Dimensioni (L x P) 212.72 x 114.3 mm
Dimensioni (L x P x A) 212.72 x 114.3 x 26.98 mm
Lunghezza (sistema metrico) 212.72 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.4 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Altezza (sistema imperiale) 1.1 in.
Product Type Microcentrifuge Rack
Altezza (sistema metrico) 26.98 mm
Larghezza (sistema metrico) 114.3 mm