Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga in polipropilene
Codice prodotto. 11558252 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Giallo
Incolore
Natural
Naturale
Rosso
Verde
Capacità (sistema metrico):
0.4 mL
0.5 ml
1,5 ml
1.5 ml
2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11558252 Incolore 2 ml pezzi 1000
11588222 Natural 0.4 mL pezzi 1000
11508232 Incolore 0.5 ml pezzi 1000
11508242 Blu 1,5 ml pezzi 1000
11588232 Verde 1.5 ml pezzi 1000
11558232 Naturale 1.5 ml pezzi 1000
11598232 Rosso 1.5 ml pezzi 1000
11578232 Giallo 1.5 ml pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11558252
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provette per centrifugazione ad alta velocità. Le provette per microcentrifuga in polipropilene Fisherbrand™ sono dotate di una superficie satinata per la marcatura sulla chiusura e sul lato (ad eccezione delle provette trasparenti) per una facile e comoda identificazione dei campioni.
  • Provette graduate in polipropilene
  • Ideali per resistere alle sollecitazioni di centrifugazione ad alta velocità, fino a 20.000 x g
  • La struttura monopezzo incorpora un raccordo di sicurezza e un tappo a tenuta; il fondo è rinforzato per una maggiore protezione contro le perdite
  • Sterilizzabili in autoclave
Specifica
Materiale chiusura Polipropilene
Autoclavabile Sì
Capacità (sistema metrico) 2 ml
Colore Incolore
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microcentrifuga
N. per confezione Confezione da 1000
Imballaggio Confezione da 1000
Graduated Sì