Learn More
Fisherbrand™ Scatola per vetrini da microscopio in polipropilene
Shop All Fisherbrand Traceable ProductsSpecifications
Specifications
| Tipo | Microscope Slide Box |
| Capacità vetrino | 50 |
| Tipo di chiusura | Thumb Latch |
| Colore | Red |
| Compartimenti | 50 |
| Sostegni dispositivo | 50 Microscope Slides (25 x 75 mm or 1 x 3 in.) |
| Dimensioni (L x P x A) | 209 x 86 x 35 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Safely Storing or Transporting Microscope Slides (25 x 75 mm) |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.4 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 35 mm |
| Show More |