Learn More
Fisherbrand™ Rack per microprovette in polipropilene
Codice prodotto. 10707992 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
50
100
Colore:
Colori assortiti
Colori assortiti, Green, Orange, Purple, Yellow
Naturale
Matrice:
10 x 10
5 x 10
Dimensione della confezione:
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Colore Matrice Dimensione della confezione
10707992 50 Colori assortiti 5 x 10 pezzi 5
11704316 50 Naturale 5 x 10 pezzi 5
11790334 100 Naturale 10 x 10 pezzi 5
11700344 100 Colori assortiti, Green, Orange, Purple, Yellow 10 x 10 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10707992
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per conservare microprovette da 1.5 a 2.0 ml in scatole sicure. La scatola per conservazione di microprovette in polipropilene Fisherbrand™ è dotata di un coperchio di facile apertura e aggancio a scatto, con griglie sagomate e coordinate stampate per una facile identificazione. Le scatole da 50 o 100 pozzetti sono prodotte in robusto polipropilene autoclavabile in diversi colori.
Secure storage for microtube and cryogenic vials
  • Stores 1.5 to 2.0 mL microtubes or cryogenic vials
  • Each well has a well diameter of 12.3 mm
  • 50-well option ideal for sample or case study storage
  • 100-well option ideal for larger storage requirements
User-friendly construction
  • Easy-open lid with three-point hinges and a snap clasp for secure lid closure
  • Constructed of durable, autoclavable polypropylene
  • Molded grid lines on the lid and imprinted coordinates on the base and box
  • Available in natural hue or assorted colors for easy classification
  • Sturdy, flat boxes stack easily
Specifica
Chiusura inclusa Sì
Autoclavabile Sì
Colore Colori assortiti
Capacità Microprovette e fiale criogeniche da 1.5 a 2 ml
Materiale Polipropilene
Posizioni 50
Forma Rectangular
Sovrapponibile Sì
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Conservazione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provetta per microcentrifuga
N. per confezione Confezione da 5
Quantità Confezione da 5
Lunghezza (sistema metrico) 141 mm
Diametro (sistema metrico) pozzetto 12,3 mm
Product Type Rack per microprovette
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 56 mm
Matrice 5 x 10
Larghezza (sistema metrico) 92 mm