Learn More
Cole-Parmer™ Gruppo asta miscelatore in polipropilene
Codice prodotto. 11749988 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
70 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11749988 70 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11749988 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0636720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.70€
    34.88€ / pezzi 1
    Risparmia 12.82€
    26% Sconto
Spedizione stimata: 26-11-2026
Use these plastic paddle assemblies for mixing most acids and corrosive solutions. Polypropylene Mixer Shaft Assemblies provide better chemical resistance than stainless steel alone.
Choose from three plastics—polypropylene, polyethylene, or PTFE—according to the chemical compatibility of your solutions. For mixing of highly viscous liquids.
Specifica
Diametro (sistema metrico) 70 mm
Diametro (sistema metrico) albero 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 350 mml
Quantità Confezione da 1
Tipo Gruppo dell'asta del miscelatore