Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene Modular Test Tube Rack System
Codice prodotto. 15528543 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di rack:
4
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di rack Dimensione della confezione
15528543 4 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15528543 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0673300
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Cube modules are color coded for convenience. Cubes can be rotated independently and each system consists of four cubes and one support tray for use with several sizes of test tubes, culture tubes, or microcentrifuge tubes at the same time.
  • Color coded for convenience
  • Cubes rotate independantly
  • Compatible with various tubes and tube sizes simultaneously
  • Polypropylene
  • Autoclable
Specifica
Descrizione PP Rotating tube rack system
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (apparecchiatura) 15 mL and 50 mL conical tubes; 12 x 75 mm, 13 x 100 mm, 16 x 125 mm, 17 x 100 mm culture tubes; 1.5 mL and 2.0 mL microcentrifuge tubes
N. di rack 4
Lunghezza (sistema metrico) 244 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4 1/16 in.
Altezza (sistema imperiale) 3 13/16 in.
Larghezza (sistema metrico) 103 mm