Learn More
Brady™ Polypropylene Moulding and Stainless Steel Pro-Lock Cable
Codice prodotto. 11751975 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Green
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11751975 Yellow Pezzo
11741975 Green Pezzo
11731975 Red Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11751975 Fornitore Brady™ N. del fornitore 225205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.20€
    38.70€ / pezzi 1
    Risparmia 3.50€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 02-12-2026
This is a complete isolation safety system, ideal for securing valves or industrial machinery. The Polypropylene Moulding and Stainless Steel Pro-Lock Cable can only be opened and locked by using a special tool (not included).
  • This is a complete isolation safety system, ideal for securing valves or industrial machinery.
  • Can only be opened and locked by using a special tool (not included).
Specifica
Product Type Lockout Cable
Alternate Part Number PRO-LOCK + 1.5 M CABLE PPROP & SSTEEL YL
Colore Yellow
Materiale Stainless Steel
Descrizione Pro-Lock and Cable - 1.5 m
Diametro (sistema imperiale) 1.97 in
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.26 in.
Diametro (sistema metrico) 50 mm
Diametro (sistema metrico) maniglione 6.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Lunghezza (sistema imperiale) 1.64 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 1.5 m
Quantità 1 Ea.