Learn More
Merck Polypropylene Net Filters
173.00€ - 685.00€
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Inside | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Inside | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11723633
|
Merck
PP2514250 |
14 mm | 25 μm |
685.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10713291
|
Merck
PP2502500 |
25 mm | 25 μm |
173.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10297910
|
Merck
PP2504700 |
47 mm | 25 μm |
238.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-04-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10688081
|
Merck
PP4509030 |
90 mm | 45 μm |
273.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10792151
|
Merck
PP4504700 |
47 mm | 45 μm |
235.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Millipore polypropylene filters are constructed of 100% virgin polypropylene media. They are ideally suited for general clarifying and prefiltration applications including solvents, deionized water and bioburden reduction. They also provide broad thermal compatibility.The prefilters provide high particle retention, high dirt holding capacity and low pressure drop. They are designed for filtration of organic solvents, but they can also be used - once properly wetted with alcohol - for the filtration of aqueous solutions.Features & Benefits:•Compatible with aggressive solvents •Prefilters have high dirt-holding capacity Applications:General Prefiltration and Clarification, Suitable for Organic SolventsSpecifica
White | |
Polypropylene | |
Net Filter |