Learn More
Kartell™ Valvola di non ritorno in polipropilene
Per evitare il riflusso di acqua al calo della pressione. Le pompe di filtrazione e a vuoto Kartell™ sono utili per qualsiasi sistema di tubi e linea di vuoto.
Marca:  Kartell™ 0041800
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05400kg
Codice prodotto. 11919888
  • 24.16€ / pezzi 10
In stock, pronto per la spedizione: 10
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With ribbed tapered terminations
  • Minimum safe working pressure: 0.07Bar at room temperature (20°C)
Specifica
Specifica
135°C
Nominal O.D.-- 8/9/10 mm; Valley O.D.-- 7.8/10.0 mm; Tapered connector tubes: 7.8/10.0 mm
Disco interno in polipropilene/Dutral
For any tubing system and vacuum line
1 Each
28.4 psi
Valvola di non ritorno
−20°C